Tisk…
2-Bromo-9-fluorenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2491-1G OR2491-100G OR2491-500G
APOSOR2491-1GEA 622 CZK
APOSOR2491-1G APOSOR2491-100G APOSOR2491-500G
2-Bromo-9-fluorenone
2-Bromo-9-fluorenone
Vzorec: C₁₃H₇BrO
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010789
CAS číslo: 3096-56-8