Tisk…
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24884-100G OR24884-25G OR24884-500G
APOSOR24884-100GEA 870 CZK
APOSOR24884-100G APOSOR24884-25G APOSOR24884-500G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod tání: 164…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002289
CAS číslo: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2