Tisk…
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR24876-1G OR24876-5G
APOSOR24876-1GEA 1740 CZK
APOSOR24876-1G APOSOR24876-5G
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021778
CAS číslo: 6272-45-3