Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
OR2487-1G OR2487-250MG OR2487-5G
APOSOR2487-1GEA 2480 CZK
APOSOR2487-1G APOSOR2487-250MG APOSOR2487-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₄H₂BrN₃
MW: 171,98 g/mol
Bod tání: 154…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00105683
CAS číslo: 288246-16-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III