Tisk…
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2486-1G OR2486-250MG
APOSOR2486-1GEA 787 CZK
APOSOR2486-1G APOSOR2486-250MG
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
Bod tání: 117…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075030
CAS číslo: 68282-49-5