Tisk…
1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2484-1G OR2484-5G
APOSOR2484-1GEA 2480 CZK
APOSOR2484-1G APOSOR2484-5G
1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
1-Bromo-3-ethyladamantane
Vzorec: C₁₂H₁₉Br
Bod varu: 124…125 °C/7mmHg
Bod tání: 23…24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274777
CAS číslo: 878-61-5
EINECS: 227-553-2