Tisk…
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24839-250MG OR24839-100MG
APOSOR24839-250MGEA 1620 CZK
APOSOR24839-250MG APOSOR24839-100MG
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine 90+%
N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amine
Vzorec: C₉H₁₂ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01005550
CAS číslo: 42074-16-8