Tisk…
Coniferyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
OR24816-1G OR24816-250MG
APOSOR24816-1GEA 6620 CZK
APOSOR24816-1G APOSOR24816-250MG
Coniferyl alcohol 98%
Coniferyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.20 g/mol
Bod varu: 163…165 °C/3mmHg
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002922
CAS číslo: 458-35-5
EINECS: 207-277-9