Tisk…
Azetidin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24812-5G OR24812-1G
APOSOR24812-5GEA 3540 CZK
APOSOR24812-5G APOSOR24812-1G
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Vzorec: C₃H₅NO
Bod varu: 106 °C/15mmHg
Bod tání: 72…77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013328
CAS číslo: 930-21-2
UN: 3263
ADR: 8,II