Tisk…
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
OR24758-25G OR24758-5G
APOSOR24758-25GEA 953 CZK
APOSOR24758-25G APOSOR24758-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₅Cl₂N₃
MW: 178,0200 g/mol
Bod tání: 70…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194053
CAS číslo: 39906-04-2