Tisk…
3-Hexylthiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24741-25G OR24741-100G
APOSOR24741-25GEA 2240 CZK
APOSOR24741-25G APOSOR24741-100G
3-Hexylthiophene 98%
3-Hexylthiophene
Vzorec: C₁₀H₁₆S
Bod varu: 65 °C/0,45mmHg
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00143181
CAS číslo: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III