Tisk…
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24738-10G OR24738-1G OR24738-5G
APOSOR24738-10GEA 2570 CZK
APOSOR24738-10G APOSOR24738-1G APOSOR24738-5G
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 183…185 °C
Bod tání: 30 °C
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001290
CAS číslo: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
UN: 3261
ADR: 8,II