Tisk…
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2473-5G OR2473-1G OR2473-10G
APOSOR2473-5GEA 2900 CZK
APOSOR2473-5G APOSOR2473-1G APOSOR2473-10G
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃ClN₂S
Bod tání: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312373
CAS číslo: 14080-59-2