Tisk…
5-Hydroxy-1-tetralone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR24677-25G OR24677-1G OR24677-5G
APOSOR24677-25GEA 4200 CZK
APOSOR24677-25G APOSOR24677-1G APOSOR24677-5G
5-Hydroxy-1-tetralone 98%
5-Hydroxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod tání: 206…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001693
CAS číslo: 28315-93-7