Tisk…
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR24673-1G OR24673-250MG OR24673-500MG
APOSOR24673-1GEA 1600 CZK
APOSOR24673-1G APOSOR24673-250MG APOSOR24673-500MG
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Vzorec: C₇H₅N₃
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006717
CAS číslo: 322-46-3