Tisk…
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2467-1G OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 1660 CZK
APOSOR2467-1G APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Vzorec: C₉H₁₁NO
Bod varu: 98…100 °C/0,1mmHg
Bod tání: 38…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728869
CAS číslo: 55745-74-9