8-Hydroxyjulolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR24664-5G
OR24664-1G
APOSOR24664-5GEA
6020
CZK
APOSOR24664-5G
APOSOR24664-1G
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Vzorec:
C₁₂H₁₅NO Bod tání: 132…134 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006918 CAS číslo: 41175-50-2 EINECS: 255-247-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...