Tisk…
Quinazoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24643-25G OR24643-5G
APOSOR24643-25GEA 5590 CZK
APOSOR24643-25G APOSOR24643-5G
Quinazoline 98%
Quinazoline
Vzorec: C₈H₆N₂
Bod varu: 243 °C
Bod tání: 46…48 °C
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006712
CAS číslo: 253-82-7
EINECS: 205-965-3