Tisk…
2-Iodo-3-pyridinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-2-iodopyridine
OR24642-1G OR24642-5G OR24642-25G
APOSOR24642-1GEA 622 CZK
APOSOR24642-1G APOSOR24642-5G APOSOR24642-25G
2-Iodo-3-pyridinol
2-Iodo-3-pyridinol
Vzorec: C₅H₄INO
MW: 221,00 g/mol
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023421
CAS číslo: 40263-57-8
EINECS: 254-864-0