Tisk…
1-Phenylimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24638-10G OR24638-5G OR24638-1G
APOSOR24638-10GEA 3810 CZK
APOSOR24638-10G APOSOR24638-5G APOSOR24638-1G
1-Phenylimidazole 98%
1-Phenylimidazole
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144.18
Bod varu: 142 °C/15mmHg
Bod tání: 13 °C
Hustota: 1.1397
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041204
CAS číslo: 7164-98-9