Tisk…
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2460-1G OR2460-25G OR2460-5G
APOSOR2460-1GEA 1240 CZK
APOSOR2460-1G APOSOR2460-25G APOSOR2460-5G
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂O
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934397
CAS číslo: 79047-41-9