Tisk…
3-Coumaranone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24591-1G OR24591-25G OR24591-5G
APOSOR24591-1GEA 622 CZK
APOSOR24591-1G APOSOR24591-25G APOSOR24591-5G
3-Coumaranone
3-Coumaranone
Vzorec: C₈H₆O₂
Bod tání: 97…103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051810
CAS číslo: 7169-34-8