Tisk…
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
OR24583-25G
APOSOR24583-25GEA 3440 CZK
APOSOR24583-25G
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride 98%
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₂ClNO
MW: 125,5972 g/mol
Bod tání: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043272
CAS číslo: 39684-28-1
EINECS: 254-590-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III