Tisk…
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 97%
Varování
OR24580-1G OR24580-5G
APOSOR24580-1GEA 2370 CZK
APOSOR24580-1G APOSOR24580-5G
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole 97%
3-(2-Bromoethyl)-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₁₀BrN
MW: 224,101 g/mol
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130155
CAS číslo: 3389-21-7
EINECS: 222-219-2