Tisk…
Diphenyl sulphide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Diphenylsulphane
OR2458-100G OR2458-25G OR2458-500G
APOSOR2458-100GEA 705 CZK
APOSOR2458-100G APOSOR2458-25G APOSOR2458-500G
Diphenyl sulphide 98%
Diphenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S
MW: 186,28 g/mol
Bod varu: 296 °C
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003064
CAS číslo: 139-66-2