Tisk…
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24575-1G OR24575-5G OR24575-10G
APOSOR24575-1GEA 662 CZK
APOSOR24575-1G APOSOR24575-5G APOSOR24575-10G
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride 95+%
N-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₁NO
Bod tání: 183…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012598
CAS číslo: 57497-39-9
EINECS: 260-771-6