Tisk…
2-Nitro-1-naphthol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Hydroxy-2-nitronaphthalene
OR24530-1G OR24530-5G
APOSOR24530-1GEA 622 CZK
APOSOR24530-1G APOSOR24530-5G
2-Nitro-1-naphthol 98%
2-Nitro-1-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189.17
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003956
CAS číslo: 607-24-9