Tisk…
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2452-1G OR2452-250MG
APOSOR2452-1GEA 21490 CZK
APOSOR2452-1G APOSOR2452-250MG
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-(2-hydroxyethyl)benzo[b]furan
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797643
CAS číslo: 87776-76-9