Tisk…
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
OR24503-1G OR24503-250MG
APOSOR24503-1GEA 5390 CZK
APOSOR24503-1G APOSOR24503-250MG
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
MW: 171.2 g/mol
Bod varu: 180…185 °C/0.7mmHg
Bod tání: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219095
CAS číslo: 67751-14-8