Tisk…
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24480-1G OR24480-5G
APOSOR24480-1GEA 744 CZK
APOSOR24480-1G APOSOR24480-5G
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
2-Isothiocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Vzorec: C₈H₁₁NS
Bod varu: 81…83 °C/2mmHg
Bod tání: 27…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673182
CAS číslo: 14370-23-1
UN: 1759
ADR: 8,II