Tisk…
Brombenzen 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2446-2.5KG OR2446-500G
APOSOR2446-2.5KGEA 5200 CZK
APOSOR2446-2.5KG APOSOR2446-500G
Brombenzen 99%
Brombenzen
Vzorec: C₆H₅Br
Bod varu: 155…156 °C
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1,491 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000055
CAS číslo: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III