4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2445-100G
OR2445-25G
OR2445-5G
APOSOR2445-100GEA
2030
CZK
APOSOR2445-100G
APOSOR2445-25G
APOSOR2445-5G
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO₂S Bod tání: 138…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068599 CAS číslo: 6292-59-7 |