Tisk…
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2444-1G OR2444-5G
APOSOR2444-1GEA 622 CZK
APOSOR2444-1G APOSOR2444-5G
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Vzorec: C₇H₁₅N₃O₃
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570558
CAS číslo: 6926-09-6