Tisk…
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR24415-1G OR24415-5G
APOSOR24415-1GEA 1240 CZK
APOSOR24415-1G APOSOR24415-5G
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆BrN₃
Bod tání: 96…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068157
CAS číslo: 105675-85-2