Cyanomethyl ethanethioate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR24381-1G
OR24381-250MG
APOSOR24381-1GEA
8300
CZK
APOSOR24381-1G
APOSOR24381-250MG
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Cyanomethyl ethanethioate
Vzorec:
C₄H₅NOS Bod varu: 226…227 °C Hustota: 1,176 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173920 CAS číslo: 59463-56-8 |