Tisk…
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
OR24367-1G OR24367-5G
APOSOR24367-1GEA 4570 CZK
APOSOR24367-1G APOSOR24367-5G
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₉NO₄S
MW: 215,23 g/mol
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00205188
CAS číslo: 62947-31-3