Tisk…
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24363-1G OR24363-500MG OR24363-5G
APOSOR24363-1GEA 9260 CZK
APOSOR24363-1G APOSOR24363-500MG APOSOR24363-5G
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
1-(3-Chloro-5-nitro-1H-indazol-1-yl)-1-ethanone
Vzorec: C₉H₆ClN₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099555
CAS číslo: 68159-07-9