Tisk…
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate
OR24350-1G OR24350-5G
APOSOR24350-1GEA 5590 CZK
APOSOR24350-1G APOSOR24350-5G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Bod tání: 35…38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130102
CAS číslo: 69363-85-5