Tisk…
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
OR24349-1G
APOSOR24349-1GEA 622 CZK
APOSOR24349-1G
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride 96%
Methyl-4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
Vzorec: C₆H₈ClNO₂S
MW: 193,65 g/mol
Bod tání: 183…185 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068149
CAS číslo: 39978-14-8