Tisk…
1-Amino-2-ethylbutane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2434-1G OR2434-5G
APOSOR2434-1GEA 787 CZK
APOSOR2434-1G APOSOR2434-5G
1-Amino-2-ethylbutane 95%
1-Amino-2-ethylbutane
Vzorec: C₆H₁₅N
Bod varu: 125 °C
Hustota: 0,776 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040755
CAS číslo: 617-79-8
EINECS: 210-530-6
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II