Tisk…
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24334-1G OR24334-5G
APOSOR24334-1GEA 1450 CZK
APOSOR24334-1G APOSOR24334-5G
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205201
CAS číslo: 43088-67-1