Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24329-10G OR24329-1G
APOSOR24329-10GEA 10750 CZK
APOSOR24329-10G APOSOR24329-1G
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃ClN₂O₂
Bod tání: 116…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068141
CAS číslo: 175137-17-4