Tisk…
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24321-1G OR24321-5G OR24321-10G
APOSOR24321-1GEA 1240 CZK
APOSOR24321-1G APOSOR24321-5G APOSOR24321-10G
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₇NO₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052073
CAS číslo: 81321-15-5