Tisk…
1,8-Octanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-Dihydroxy octane
OR2431-100G OR2431-1KG OR2431-500G
APOSOR2431-100GEA 1870 CZK
APOSOR2431-100G APOSOR2431-1KG APOSOR2431-500G
1,8-Octanediol 98%
1,8-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Bod varu: 71…73 °C/20mmHg
Bod tání: 59…61 °C
Bod vzplanutí: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002989
CAS číslo: 629-41-4