Tisk…
6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2430-100G OR2430-25G OR2430-5G
APOSOR2430-100GEA 6720 CZK
APOSOR2430-100G APOSOR2430-25G APOSOR2430-5G
6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
6-Bromo-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod varu: 259…260 °C
Hustota: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040750
CAS číslo: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2