Tisk…
Methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
OR24261-25G
APOSOR24261-25GEA 4140 CZK
APOSOR24261-25G
Methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233,2862 g/mol
Bod tání: 145…149 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068161
CAS číslo: 100063-22-7