Tisk…
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
OR24243-1G OR24243-5G OR24243-25G
APOSOR24243-1GEA 622 CZK
APOSOR24243-1G APOSOR24243-5G APOSOR24243-25G
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂S
Bod tání: 98…103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051633
CAS číslo: 56278-50-3