2-Bromo-p-cresol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2424-100G
OR2424-25G
OR2424-500G
APOSOR2424-100GEA
1910
CZK
APOSOR2424-100G
APOSOR2424-25G
APOSOR2424-500G
2-Bromo-p-cresol 97%
2-Bromo-p-cresol
Vzorec:
C₇H₇BrO Bod varu: 213…214 °C Bod tání: 16 °C Hustota: 1,547 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002151 CAS číslo: 6627-55-0 EINECS: 229-595-7 |