Tisk…
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24196-1G OR24196-5G
APOSOR24196-1GEA 787 CZK
APOSOR24196-1G APOSOR24196-5G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
MW: 153,5700 g/mol
Bod tání: 152…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219003
CAS číslo: 13589-72-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III