Tisk…
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR24194-1G OR24194-25G OR24194-5G
APOSOR24194-1GEA 992 CZK
APOSOR24194-1G APOSOR24194-25G APOSOR24194-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Vzorec: C₁₆H₁₂O₃
Bod tání: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022990
CAS číslo: 644-34-8